Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F3
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pipettes monocanal à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 sont confortables à utiliser et idéales dans le pipetage de tous les jours. La pipette Finnpipette F3 est dotée d’un large repose-doigt à code couleur et d’une poignée ergonomique. Les pipettes Finnpipette F3 sont disponibles en modèles mono et multicanaux.
Confort ergonomique
- Large repose-doigt avec code couleur pour une meilleure identification et ergonomie
- Poignée conçue pour offrir un grand confort à la main de l’utilisateur
- Large affichage Ergovisio pour la reconnaissance des volumes
Mode de fonctionnement idéal
- Matériaux trés résistant
- Bouton de pipetage à double action ; la partie supérieure rotative évite toute modification accidentelle du volume
- Mécanisme de réglage du volume avancé pour une justesse et une précision accrues
- Soufflage optimisé pour une distribution efficace des microgouttes dans les modèles de 50 μl ou inférieurs
Compatibles avec les pointes de pipettes Finntip, ainsi qu’avec d’autres modèles de pointes
Spécification
Spécification
| Précision | ±2,5 à 1,0 %, 2,0 à 0,5 % |
| Pointes compatibles | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
| Description | Finnpipette F3 1-10 μl Micro |
| Couleur | Rose |
| Modèle | Finnpipette™ F3 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Finnpipette™ F3 |
| Type | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Incréments | 0,02 μl |