Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F2
Pipetez pendant plus longtemps avec plus de confort grâce aux pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, figurant parmi les pipettes les plus légères du marché.
Marque: Thermo Scientific™ 4652080
177.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21924" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Pipetez pendant plus longtemps avec plus de confort grâce aux pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, figurant parmi les pipettes les plus légères du marché et équipées d’un repose-doigt permettant à la main de se détendre entre les différents cycles de pipetage. Les phases de pipetage longues et répétitives sont ainsi plus supportables et moins fatigantes ; le risque de microtraumatismes répétés (MTR) est ainsi diminué. La forme arrondie et ergonomique de l’éjecteur de cônes assure au pouce une position plus confortable.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large sélection de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F, associée aux cônes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 | |
Autoclavable | |
1 | |
1000 µl |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | |
PVDF | |
Pipette à volume fixe |