Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F3
GREENER_CHOICE
Effectuez confortablement le pipetage de tous les jours et profitez du mode de fonctionnement idéal de ces pipettes manuelles à volume variable.
Marque:  Thermo Scientific™ 4640100
331.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24314" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11828783
  • 475.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pipettes monocanal à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 sont confortables à utiliser et idéales dans le pipetage de tous les jours. La pipette Finnpipette F3 est dotée d’un large repose-doigt à code couleur et d’une poignée ergonomique. Les pipettes Finnpipette F3 sont disponibles en modèles mono et multicanaux.
Confort ergonomique
  • Large repose-doigt avec code couleur pour une meilleure identification et ergonomie
  • Poignée conçue pour offrir un grand confort à la main de l’utilisateur
  • Large affichage Ergovisio pour la reconnaissance des volumes
Mode de fonctionnement idéal
  • Matériaux trés résistant
  • Bouton de pipetage à double action ; la partie supérieure rotative évite toute modification accidentelle du volume
  • Mécanisme de réglage du volume avancé pour une justesse et une précision accrues
  • Piston Super blow-out pour une distribution efficace des microgouttes dans les modèles de 50 μl ou inférieurs
Compatibles avec les pointes de pipettes Finntip, ainsi qu’avec d’autres modèles de pointes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±2,0 à 0,5 %, 0,8 à 0,2 %
Finnpipette F3 0,5-5mL
Finnpipette™ F3
Finnpipette™ F3
0,5 à 5 ml
Vert
Finntip 5 ml, filtre 5 ml
Vert
1
Pipette à volume variable
0,01 ml
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F3 >