Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi
GREENER_CHOICE
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0324
265.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10181260
  • 397.00€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi 100 à 3 000 bp, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur le gel.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
Points clés
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Oui
Gels d’agarose
GeneRuler
Agarose
Échelle d’ADN
100 bp à 3000 bp
Emballage durable
500 applications
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2817832 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0324
Numéro de lot2817790 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0324
Numéro de lot2875151 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0324
Numéro de lot2914866 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM0324
Numéro de lot2914811 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM0324
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi > 100 à 3 000 bp, 0,1 μg/μl
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.