Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA Ladder
Description
TrackIt™ 50bp DNA Ladder consists of 16 blunt-ended fragments at 50bp increments and is suitable for sizing double-stranded DNA from 50 to 800bp. This ladder can be stained with SYBR™ Safe, ethidium bromide and other nucleic acid stains or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase or T4 DNA polymerase. For easy reference on agarose gels, the 350bp band is two- to three-times brighter than the other bands in the ladder. Compatible with agarose and E-Gel™ gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
L’échelle d’ADN 50 bp TrackIt™ est composée de 16 fragments à extrémités franches par incréments de 50 bp et convient au dimensionnement de l’ADN double brin de 50 à 800 bp. Cette échelle peut être colorée avec du SYBR™ Safe, du bromure d’éthidium et d’autres colorants des acides nucléiques. Elle peut également être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4 ou de l’ADN polymérase T4. Pour une reconnaissance aisée sur les gels d’agarose, la bande de 350 bp est deux à trois fois plus brillante que les autres bandes de l’échelle. Compatible avec l’agarose et les gels E-Gel™.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 500 μL TrackIt 50 bp DNA Ladder • 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C. |
| Concentration | 0,1 μg/μl |
| Type de gel | Agarose |
| Type de produit | Échelle d’ADN |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 100 bp à 2 500 bp |
| Volume (métrique) | 500 μL |
| Compatibilité du gel | Gel d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Afficher plus |