Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler Express, prête à l’emploi
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler Express, prête à l’emploi, est conçue pour une séparation rapide de fragments d’ADN double brin (en 5 à 15 minutes à 23 V/cm) avec des gels d’agarose (voir Illustration 1 et Tableau 1). Le modèle de bande des échelles express n’est pas affecté par la composition du tampon d’électrophorèse, de la tension ou du pourcentage de gel. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler Express, prête à l’emploi, est prémélangée avec le colorant de charge d’ADN 6X pour un chargement direct sur les gels d’agarose.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Idéal pour une séparation rapide dans un large éventail de conditions d’électrophorèse
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Type de produit | Échelle d’ADN |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 100 bp à 5000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Quantité | 50 μg |