Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide.
98.75€ - 397.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
Type de produit | Échelle d’ADN |
Prêt à charger | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10364280
![]() |
Thermo Scientific™
SM0323 |
50 μg |
98.75€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10181260
![]() |
Thermo Scientific™
SM0324 |
500 applications |
397.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi 100 à 3 000 bp, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, prête à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur le gel.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
6X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G | |
Oui | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
100 bp à 3000 bp | |
Emballage durable |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 mois