Learn More
Fisherbrand™ Pistolet thermomètre IR Traceable™
Prend des mesures instantanées, de moins d’une seconde, de la température de toute surface
Marque:  Fisherbrand™ 93677-75
334.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11779785
  • 400.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Batterie 9 V
Description
Description
La conception unique permet de prendre des mesures d’une seule main de type pointer-acquérir.Le pistolet thermomètre IR Fisher Scientific™ Traceable™ réalise des mesures instantanées de la température de toutes les surfaces en moins d’une seconde.
  • Sa conception unique permet de procéder aux relevés à l’aide d’un fonctionnement de type “pointer-acquérir” à une seule main.
  • Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible
  • Le champ de vision est 50:1 (exemple : lit une zone de la taille de 6 pouces à 25 pieds de distance)
  • Comprend le rétroéclairage, la mémorisation de mesure (bloque la lecture de l’affichage), le laser, l’indicateur de batterie faible et les boutons °C/°F
  • 15-077-970 comprend également une mémoire min / max, des mesures moyennes et des alarmes haute / basse
  • Plage de températures : -50° à +1000°C/-58° à +1832°F
  • Résolution de 0,1° à 200°, 1° précision supérieure à 200° ; ±1,5 % + 2°C
Informations sur la commande
Dimensions : 9 x 4 x 2,25 po (22,9 x 10,2 x 5,7 cm); Poids : 10 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
Préparation des aliments, produits pharmaceutiques, utilisation sur le terrain, contrôles électroniques et sécuritaires
0,1 à 200, 1 jusqu’à 200°C
0,283kg
1832°F
-58°F
-50°C à +1000°C
9V Alkaline
Digital
0,95 fixe
Batterie 9 V
10 oz
Infrared Thermometer
1000°C
-50°C
Oui
±1,5%
10 cm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Pistolet thermomètre IR Traceable™ > Émissivité fixe de 0,95