Learn More
Falcon™ Tamis cellulaires
BIOPHARMA
Permettent d’isoler rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires Falcon™ sont faciles d’utilisation et conviennent parfaitement aux travaux avec des cellules souches et des cellules primaires.
Marque:  Falcon™ 352360
93.28 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10282631
  • 103.52€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Une alternative plus rapide et plus facile pour mesurer la filtration dans les procédures impliquant la dissociation des cellules soit des amas, soit des tissus primaires
  • Obtenez systématiquement une suspension unicellulaire plus uniforme
  • Trois tailles de pores en maille en nylon pour des performances optimales dans une variété d’applications
  • Stérilisés et facilement accessibles dans un emballage individuel
  • Le rebord allongé sur le tamis permet une manipulation aseptique à l’aide d’un forceps
  • Les tamis sont faits d’un maillage en nylon fort avec des pores de 40, 70 ou 100 μm qui sont espacés uniformément pour des résultats cohérents
  • Cadre moulé en PP à code couleur avec languette permettant une manipulation aisée
  • Caractéristiques
    Stérile
  • Conditionnement individuel
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement dans des emballages de qualité médicale et irradiés aux rayons gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nylon
Jaune
Rebord allongé sur le tamis, structure en polypropylène avec tampon
Tamis cellulaire
Tubes coniques Falcon de 50 ml
Oui
Conçu pour isoler rapidement les cellules primaires et obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus
Polypropylène
Stérile
Dimension de la maille : 100 μm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot247695 Type de certificatCertificat de qualité Date21/04/2025 Catalog Number352360
Numéro de lot246609 Type de certificatCertificat de qualité Date19/02/2025 Catalog Number352360
Numéro de lot245628 Type de certificatCertificat de qualité Date07/02/2025 Catalog Number352360
Numéro de lot245096 Type de certificatCertificat de qualité Date04/01/2025 Catalog Number352360
Numéro de lot243497 Type de certificatCertificat de qualité Date06/11/2024 Catalog Number352360
Nom du produit
Falcon™ Tamis cellulaires > 100 μm