Learn More
Corning™ Tamis cellulaires stériles
BIOPHARMA
Code produit. 15380801 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Dimensions de la maille:
Dimension de la maille : 40 μm
Dimension de la maille : 70 μm
Dimension de la maille : 100 μm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15380801
Marque: Corning™ 431752
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isole rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires stériles Corning™ sont idéals pour la préparation d’échantillons pour cytométrie en flux et s’utilisent avec des cellules souches et des cellules primaires.
  • Maille de nylon solide disponible en trois tailles de pores (40, 70 ou 100 μm) pour une variété d’applications
  • Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
  • Le dispositif non cytotoxique a des cadres en PP à code couleur
  • Zone de préhension pour la manipulation avec un forceps
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Utilisation pour le pré-filtrage des solutions contenant des particules de >40 μm et pour le nettoyage des suspensions cellulaires avant la sous-culture, le comptage et l’analyse ou la congélation
  • Conditionnement individuel dans des sachets faciles à ouvrir
Pour la préparation de :
  • Suspensions monocellulaires des cellules sanguines
  • Échantillons pour les cultures cellulaires primaires et les immunogènes
  • Cellules primaires de tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau en maille Nylon
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
Dimensions de la maille Dimension de la maille : 100 μm