Learn More
Testo™ Sonde de surface étanche
Marque:  Testo™ 0602 1993
Code produit. 11354735
  • 81.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT de surface
• Sonde avec une poignée
• Câble souple ou torsadé. Prise miniature color-codée
• Pour mesures à haute température de surfaces planes ou difficilement accessibles
• Thermocouple étanche, câble PVC 1 m
• Sonde aluminium pour mesure sur surface planes
• Thermocouple KT de surface
Spécification
Spécification
115mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Testo™ Sonde de surface étanche > Longueur : 115mm