Learn More
3M™ Blocs-batteries PAPR TR-300 et TR-600
Choisissez parmi une sélection de batteries rechargeables au lithium-ion pour les systèmes PAPR TR-300 ou TR-600.
Marque: 3M™ 7000144502
379.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bloc-batterie rechargeable
- Lithium-ion
- Filtres et cartouches longue durée de fonctionnement
Les blocs-batteries doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit
Certifications
Approuvé NIOSH
Compliance
Homologation NIOSH.
Spécification
8 à 18 h | |
Bleu, gris | |
Pour alimenter les systèmes PAPR | |
TR-632 |
Lithium-ion | |
Batterie | |
PAPR Versaflo série TR-600 | |
1/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
3M Versaflo powered air turbo TR-600