Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe F1-ClipTip™
Rationnalisez le pipetage quotidien grâce à la technologie de verrouillage innovante ClipTip qui assure une étanchéité absolue avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 4651200
Description
Rationalisez le pipetage quotidien. Les pipettes monocanal à volume fixe Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ sont dotées de la technologie de verrouillage innovante ClipTip qui assure une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Micropipette F1 ClipTip• Le pipetage en toute sécurité
• Unique, interface de verrouillage entre embase et pointe
• Forces d'attachement et d'éjection 3 à 30 fois plus faibles qu'avec des pipettes classiques
• Marquage CE IVD
• L'innovation ClipTip:
• Pointes 'clipsées' sur l'embase:
• Forces réduites pour prise et éjection de la pointe
• Etanchéité parfaite même en multicanaux
• Détachement accidentel de la pointe impossible
• Reproductibilité optimale
• Pipetage homogène et efficace indépendant de l'utilisateur
• Les qualités de la Finnpipette F1:
• Conception ergonomique et légèreté prévenant les risques de TMS
• Confort personnalisé, repose-doigt orientable sur 120°
• Système breveté d'éjection à commande assistée
• Technologie brevetée 'Super Blow-Out' pour précision accrue sur petits volumes sans effet de capillarité
• Réglage du volume verrouillable
• Micropipette F1 ClipTip monocanal volume fixe
Spécification
0.7%, 0.5% | |
F1-ClipTip 20 | |
F1-ClipTip™ 20 | |
1 | |
20 μl |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Rose | |
F1-ClipTip™ | |
Pipette à volume fixe |