Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Volume fixe
GREENER_CHOICE
Code produit. 16487785 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16487785
Marque: BRAND™ 705816
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
  • Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
  • Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
  • Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
  • Pointe conique universelle
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Description Transferpette™ S, 20 μl, volume fixe, F-20, DE-M.
Autoclavable Autoclavable
Couleur Yellow
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipette Tip 200 μL
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 20 μl
Température (métrique) en fonctionnement 15 à 40°C
Garantie 36 mois
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 28,7 cm
Largeur (impériale) 4,7 in
Largeur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 1,9 in
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Poids (métrique) 295,40 g