Learn More
Fisherbrand™ Pointes longues
GREENER_CHOICE
Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre
Marque:  Fisherbrand™ 110-NXL-FIS
19.68 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11977734
  • 21.80€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre
  • Accédez facilement au fond des tubes longs
  • Minimisez la contamination de la pipette en empêchant la tige de la pipette d’entrer en contact avec le tube ou le récipient
  • Couleur naturelle
  • Certifiées un par laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Naturel
3.6 po
DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Universal
Universelle
Non stérile
Autoclavable
91 mm
En vrac
BP
Polypropylène
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Pointes longues > Volume : 1 à 200 μl ; Conditionnement : BP