Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau par RO Barnstead™ Pacific™
Production fonctionnelle et économique d’eau pure avec une conception modulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 50132389
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO est un système d’osmose inverse modulaire destiné aux laboratoires et développé pour une production fonctionnelle et économique d’eau ultrapure.
Osmoseur Pacific RO• Excellent rapport fiabilité/prix
• Alimentation eau de réseau
• Purification par osmose inverse pour dessalage d'eau à dureté stabilisée
• Utilisable sur paillasse ou en fixation murale
• Contrôleur avec affichage permanent de la conductivité eau alimentation et produite
• Cuves de stockage 30 ou 60L à montage mural optionnelles.
Spécification
99% | |
Integrated | |
Reverse Osmosis Water Purification System | |
1.5 to 6 bar | |
0.1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Barnstead Pacific RO 40 | |
40 L/hr. | |
3/4 in. NPT | |
40 L/hr. | |
2°C to 35°C | |
603 mm | |
21 kg | |
230 V |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.