Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour DKK1 de souris
KE10033 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour DKK1 de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’DKK1 de souris endogène.
Marque: Proteintech™ KE10033-96T
Description
- Le dosage reconnaît l’DKK1 de souris. Un anticorps spécifique à DKK1 de souris a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine DKK1 de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à DKK1 de souris est ajouté pour détecter la protéine DKK1 de souris capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- Dickkopf 1 (DKK1), un membre fondateur des protéines Dickkopf, a été identifié comme une glycoprotéine sécrétée naturellement qui antagonise généralement la voie de signalisation Wnt/β-caténine en séquestrant le complexe de récepteurs Wnt LRP5/6 (PMID : 31335221).
- Les DKK jouent un rôle important dans le développement des vertébrés, où ils inhibent localement les processus régulés par Wnt tels que la structuration axiale antéro-postérieure, le développement des membres, la somitogenèse et la formation des yeux.
- Chez l’adulte, les DKK sont impliqués dans la formation osseuse et la maladie osseuse, le cancer et la maladie d’Alzheimer (PMID : 22738799).
Spécification
BC050189 | |
3,8 ng/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris | |
Souris | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
31,25 à 2 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
13380 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
O54908 |
Sécurité et traitement
- 96TEST Mouse DKK1 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine