Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFG7350401B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 93X218814
Code produit. 10066474
  • 131.66€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode de pH Eutech™ est une électrode de pH en verre à usage général dotée d’une protection de capteur. Convient aux échantillons avec des mesures à basse température. Fourni avec 10 ml d’électrolyte de remplissage, utilisé pour les mesures générales du pH. Disponible avec câble de 1 m.
Spécifications
  • Paramètre : pH
  • Gamme : pH de 0 à 13
  • Plage de températures : 0 à 100°C
  • Type de jonction liquide : céramique annulaire
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Scellée/rechargeable : Rechargeable
  • Jonction de référence : Simple
  • Électrolyte de référence de remplissage : ECRE001
  • Dimensions (arbre) : 130 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
  • À utiliser avec : Tous les pHmètres avec connecteur d’entrée BNC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Électrode combinée pH rechargeable à jonction simple corps en verre à usage général, jonction de référence en céramique annulaire avec protection de capteur de protection, 12 x 11 mm, connecteur BNC, câble de 1 m et électrolyte de remplissage 1 ml
    Simple
    0 à 13
    Électrode pH
    BNC
    Corps en verre
    0°C à 100°C
    Nom du produit
    Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFG7350401B >