Learn More
Thermo Scientific™ Électrode en verre de pH Eutech™ ECFG7351101B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 93X218815
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. L’électrode en verre de pH Eutech™ ECFG7351101B est une électrode de jonction simple à corps en verre à usage général avec conception de manchon pour une réponse plus rapide dans des solutions à haute viscosité, où un nettoyage fréquent de référence est nécessaire.
Caractéristiques
Spécification
Électrode de pH en verre à usage général avec conception de manchon | |
Simple | |
0 à 13 | |
Électrode pH | |
Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC | |
0°C à 100°C | |
1 m |
BNC | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
ECRE001 - Chlorure de potassium saturé avec chlorure d’argent | |
Ag/AgCl | |
110 mm | |
12 mm |