Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™
Effectuez des déterminations de pH précises avec cette électrode combinée à corps en époxy haute performance à usage général.
Marque: Thermo Scientific™ 8156BNUWP
Description
Effectuez des déterminations de pH précises avec l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™, une électrode combinée à corps en époxy haute performance à usage général.
Contenu :
- Câble de 1 mètre
Requiert :
- Tampons de pH (pH 7 ± 1 à 3 unités de pH), béchers, en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d’agitation Orion
- Eau distillée ou déminéralisée
Compatible avec :
Le connecteur BNC est compatible avec tous les connecteurs BNC standard qui équipent les pH-mètres des gammes Thermo Scientific™ Orion Star™ ou leurs concurrents.
Spécification
Électrode combinée à corps en époxy, polyvalente ; 120 x 12 mm | |
Fibre de verre | |
0 à 14 | |
Électrode pH | |
ROSS | |
32°F à 212°F | |
39 in |
BNC étanche | |
Corps époxy | |
0°C à 100°C | |
3 M de KCL | |
0,01 | |
2 ans | |
1 m |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.