Learn More
Acétate d’éthyle, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10332583
Acétate d’éthyle, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10332583
25 L, Tambour métallique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Code produit. 10332583
Marque: Thermo Scientific Acros 232110250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.902
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 3811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401642 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number232110025,232110010,232110250,232110050
Numéro de lot2400022 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number232110025,232110010,232110250,232110050
Numéro de lot2523830 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number232110025,232110010,232110250,232110050
Numéro de lot2522272 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number232110025,232110010,232110250,232110050
Numéro de lot2523830 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number232110025,232110010,232110250,232110050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acétate d’éthyle, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >