Learn More
Acétate d’éthyle, qualité HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11338167
Acétate d’éthyle, qualité HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338167
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11338167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022912.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 3 ppm, pesticides chlorés 5ppt, O % H2O 0,05 %
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion °C to 84°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.902 g/cm3
Point d’ébullition 77°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -3°C (26°F)
Température d’allumage 460°C (860°F)
Odeur Fruit-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.372
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Beilstein 506104
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Poids de la formule 88.11
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM30L714 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
Numéro de lotIY732463 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
Numéro de lotQ05K781 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
Numéro de lotBS732403 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
Numéro de lotMH740442 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/08/2023 Catalog Number022912.K7,022912.M1,022912.K2
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl acetate
Nom du produit
Acétate d’éthyle, qualité HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >