Learn More
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical Code produit.: 12468750
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 12468750
2.5 L, Flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 12468750
Marque: Fisher Chemical E/0650DF/P17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 L, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114°C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -114°C
Point d’ébullition 78°C
Poids de la formule 46.07g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526667 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberE/0650DF/25,E/0650DF/99X,E/0650DF/R17,E/0650DF/24,E/0650DF/15Z,E/0650DF/P17,E/0650DF/HD25,E/0650DF/15,E/0650DF/17Z,E/0650DF/21,E/0650DF/28,E/0650DF/17,E/0650DF/21Z,E/0650DF/08,E/0650/17,E/0650DF/C17,E/0650DF/C17Z,E/0650/15,E/0650/08,E/0650DF/25SS,E/0650/25,E/0650DF/PC15,E/0650/PC17
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, absolute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >