Learn More
Éthanol absolu, pour HPLC, Fisher Chemical™
C2H6O, numéro CAS-64-17-5, alcool, algrain, alcohol, anhydrol, alcool éthylique, hydrate d’éthyle, hydroxyde d’éthyle, alcool de grain, méthylcarbinol, tecsol, 2,5 L, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114 C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702
Marque: Fisher Chemical E/0665DF/17
212.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24343" pour bénéficier de cette offre.
Description
C2H6O, numéro CAS-64-17-5, alcool, algrain, alcohol, anhydrol, alcool éthylique, hydrate d’éthyle, hydroxyde d’éthyle, alcool de grain, méthylcarbinol, tecsol, 2,5 L, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114 C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702
Spécification
7 | |
64-17-5 | |
78°C | |
Flacon en verre ambré | |
C2H6O | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 |
-114°C | |
Incolore | |
2.5 L | |
Liquide | |
3568 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol | |
702 | |
46.07g/mol |
Sécurité et traitement
- Ethanol, absolute
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526667 | Certificat d’analyse | 11/02/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31