Learn More
Éthanol, 95 % (v/v), Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10315752
Éthanol, 95 % (v/v), Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10315752
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10315752
Marque: Fisher Chemical E/0550DF/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Spécification
CAS 64-17-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Point de fusion -114°C
Point d’ébullition 78°C
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Poids de la formule 46.07g/mol
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527610 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberE/0550DF/25,E/0550DF/C17,E/0550DF/21,E/0550/08,E/0550DF/17,E/0550/17,E/0550/PC17
Numéro de lot2525705 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog NumberE/0550DF/25,E/0550DF/15,E/0550DF/C17,E/0550DF/21,E/0550/08,E/0550DF/17,E/0550/17,E/0550/PC17
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol (95% v/v)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol, 95 % (v/v), Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >