Learn More
Éthanol, absolu (200 Proof), qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Conditionnement:
0.10L
2.50L
4L
500mL
Description
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
- Conforme aux spécifications de la norme ACS.
- Pour la précipitation et la purification d’acides nucléiques
- L’éthanol de qualité biologie moléculaire ultra-pur est utilisé pour la purification et la précipitation de biomolécules telles que les acides nucléiques et les protéines
- L’éthanol est également utilisé en histologie afin de préparer des réactifs de coloration et de décoloration et pour déshydrater les tissus avant l’enrobage
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Éthanol |
| Point de fusion | -114°C |
| Note relative au nom | Absolu (200 Proof) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 78°C |
| Quantité | 500 ml |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Identification | Test de réussite |
| Spectre IR | Conforme à la référence |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Molecular Biology Grade Ethanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol