Learn More
Éthanol 96% v/v, certifié AR pour l’analyse, conforme aux exigences analytiques de BP et Ph. Eur., Fisher Chemical
102.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Description
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 L, 78 C, CHEBI :16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 C, 3568, flacon en verre ambré, liquide, 702
Spécification
Point de fusion | -114°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 46.07g/mol |