Learn More
Éthanol, absolu, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol, absolute |
CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
Quantité | 2.5 L |
Formule moléculaire | C2H6O |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCO |
Nom IUPAC | éthanol |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.07 |
Poids de la formule | 46.07 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465262 | Certificat d’analyse | 22/08/2024 | 445740010,445740025 |
A0465261 | Certificat d’analyse | 19/08/2024 | 445740010,445740025 |
A0465263 | Certificat d’analyse | 19/08/2024 | 445740010,445740025 |
A0460203 | Certificat d’analyse | 19/02/2024 | 445740010,445740025 |
A0460202 | Certificat d’analyse | 19/02/2024 | 445740010,445740025 |
Sécurité et traitement
- (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
14Minutes
57Secondes
33Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons