Learn More
Éthanol, 99,8 %, pour l’analyse, absolu, Thermo Scientific Chemicals
117.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
- GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -114.0°C |
Densité | 0.7900 g/mL |
Point d’ébullition | 78.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% |
Gravité spécifique | 0.79 |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use