Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Ces béchers offrent une résistance chimique remarquable pour une utilisation générale en laboratoire.
13.40€ - 99.65€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | ETFE |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10089930
|
BRAND™
90224 |
25 ml |
13.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10468372
|
BRAND™
90228 |
50 ml |
18.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10488562
|
BRAND™
90238 |
100 ml |
24.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10385181
|
BRAND™
90248 |
250 ml |
37.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10488752
|
BRAND™
90252 |
400 ml |
51.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10498752
|
BRAND™
90254 |
500 ml |
60.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10439142
|
BRAND™
90256 |
600 ml |
72.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10365231
|
BRAND™
90262 |
1 000 ml |
99.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Produit translucide
- Avec col évasé et bec verseur
- Avec graduation
- Vendu séparément
Spécification
Translucide | |
Bécher | |
Oui | |
Forme basse |
ETFE | |
Autoclavable | |
Échelle imprimée en bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Béchers gradués en ETFE