Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Code produit. 10439142 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10439142
Marque: BRAND™ 90256
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces béchers offrent une résistance chimique remarquable pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Produit translucide
  • Avec col évasé et bec verseur
  • Avec graduation
  • Vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 91 mm
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau ETFE
Hauteur (métrique) extérieure 125 mm
Incréments 100 ml
Quantité 1 de chaque
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle imprimée en bleu
Modèle Forme basse