Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
Description
- Produit translucide
- Avec col évasé et bec verseur
- Avec graduation
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 77 mm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | ETFE |
Hauteur (métrique) extérieure | 109 mm |
Incréments | 50 ml |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |