Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
- Produit translucide
- Avec col évasé et bec verseur
- Avec graduation
- Vendu séparément
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 105mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | ETFE |
| Hauteur (métrique) | 143mm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 143mm |
| Incréments | 100 ml |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido