Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Code produit. 10385181 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10385181
Marque: BRAND™ 90248
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces béchers offrent une résistance chimique remarquable pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Produit translucide
  • Avec col évasé et bec verseur
  • Avec graduation
  • Vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 67 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau ETFE
Hauteur (métrique) 96 mm
Hauteur (métrique) extérieure 96 mm
Incréments 50 ml
Quantité 1/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle imprimée en bleu
Modèle Forme basse