Learn More
BRAND™ Béchers gradués en ETFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Produit translucide
- Avec col évasé et bec verseur
- Avec graduation
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 88 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | ETFE |
| Hauteur (métrique) | 122 mm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 122 mm |
| Incréments | 100 ml |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |