Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en tant que système de recharge
Pointes de pipettes standard Eppendorf epT.I.P.S. Motion fonctionne avec la plateforme epMotion, avec un accessoire de support de pointe, les plateau de recharge offrent une option qui respecte l’environnement.
254.01€ - 548.18€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Compatibilité | Pour la série Eppendorf epMotion |
Format | Portoir pour pointes suspendu |
Type de pointe | Étalon, Structuré |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30019052
![]() |
Eppendorf
0030014421 |
0.5 to 50 μL | Non stérile | Sans filtre |
254.01€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019045
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014430 |
0,5 à 50 μl | Pour un usage en PCR | À filtre |
507.46€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019040
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014529 |
0.5 to 50 μL | Stérile | À filtre |
548.18€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019036
![]() |
Eppendorf
0030014464 |
5 à 300 μl | Non stérile | Sans filtre |
254.01€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019038
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014472 |
5 to 300 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
487.94€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019042
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014537 |
5 to 300 μL | Stérile | À filtre |
548.18€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019031
![]() |
Eppendorf
0030014502 |
10 to 1000 μL | Non stérile | Sans filtre |
254.01€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019053
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014510 |
10 to 1000 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
487.94€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019030
![]() |
Eppendorf
0030014545 |
10 μL | Non stérile | Sans filtre |
254.01€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019046
![]() |
Eppendorf
0030014553 |
10 μL | Pour un usage en PCR | À filtre |
487.94€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019029
![]() |
Eppendorf
0030014561 |
10 μL | Stérile | À filtre |
548.18€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30019056
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014570 |
10 à 1000 μl | Stérile | À filtre |
548.18€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- epT.I.P.S. Motion peut être utilisé avec l’epMotion™ 96 ou intégré à votre station de travail en tant que système de recharge lorsqu’il est combiné avec le support de pointe
- Les pointes de recharge de haute qualité sont livrées dans un plateau thermoformé en PET avec couvercle scellé. La mise à jour du support de pointes autoclavable en aluminium, qui remplace la boîte jetable, permet de réduire les déchets de jusqu’à 40 %
- Les consommables Eppendorf et les pointes de pipette epT.I.P.S. Motion comme système de recharge sont expédiés dans un emballage composé d’au moins 62 % de carton recyclé
Spécification
Clear | |
Pour la série Eppendorf epMotion | |
Étalon, Structuré | |
Usage unique | |
Non |
Non autoclavable | |
Portoir pour pointes suspendu | |
Cônes robotisés | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en tant que système de recharge