Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en tant que système de recharge
Pointes de pipettes standard Eppendorf epT.I.P.S. Motion fonctionne avec la plateforme epMotion, avec un accessoire de support de pointe, les plateau de recharge offrent une option qui respecte l’environnement.
Marque: Eppendorf 0030014472
486.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
- The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
- Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
Spécification
5 to 300 μL | |
Pour un usage en PCR | |
Non autoclavable | |
Portoir pour pointes suspendu | |
Cônes robotisés | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylène |
À filtre | |
Clear | |
Pour la série Eppendorf epMotion | |
Étalon, Structuré | |
Usage unique | |
Non |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.