Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en Reload System
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
0,5 à 50 μl
10 μl
10 à 1 000 μl
10 à 1000 μl
5 à 300 μl
5 à 300 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
missing translation for 'unitSize'
2304 pièces
Beschreibung
- Les epT.I.P.S. Motion peuvent être utilisés avec epMotion™ 96 ou intégrés à votre plateforme en version reload system lorsqu'ils sont combinés au portoir de pointes TipHolder
- Les pointes rechargeables de haute qualité sont livrées dans une recharge thermoformée en PET avec couvercle scellé
- Remplacer la boîte jetable par ce portoir de pointes en aluminium autoclavable permet de réduire le volume de déchets de 40% max
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Filtré |
| Stérilité | Pour un usage en PCR |
| Couleur | Clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Support à pointes suspendues |
| Type de pointe | Étalon, Structuré |
| Type de produit | Pointes robotisées |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur