Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en Reload System
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30019030 Tienda Eppendorf Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
0,5 à 50 μl
10 μl
10 à 1 000 μl
10 à 1000 μl
5 à 300 μl
5 à 300 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
missing translation for 'unitSize'
2304 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019030
missing translation for 'mfr': Eppendorf 0030014545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les epT.I.P.S. Motion ont été conçues pour fonctionner parfaitement avec notre plateforme epMotion. En combinaison avec un accessoire TipHolder, les plateaux de rechargement offrent une option plus écologique.
  • Les epT.I.P.S. Motion peuvent être utilisés avec epMotion™ 96 ou intégrés à votre plateforme en version reload system lorsqu'ils sont combinés au portoir de pointes TipHolder
  • Les pointes rechargeables de haute qualité sont livrées dans une recharge thermoformée en PET avec couvercle scellé
  • Remplacer la boîte jetable par ce portoir de pointes en aluminium autoclavable permet de réduire le volume de déchets de 40% max
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Clair
Autoclavable Non autoclavable
Format Support à pointes suspendues
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Pointes robotisées
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non
Matériau Polypropylène
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado