Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en Reload System
GREENER_CHOICE
Code produit. 30019029 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
0,5 à 50 μl
10 μl
10 à 1 000 μl
10 à 1000 μl
5 à 300 μl
5 à 300 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
Conditionnement:
2304 pièces
Code produit. 30019029
Marque: Eppendorf 0030014561
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les epT.I.P.S. Motion ont été conçues pour fonctionner parfaitement avec notre plateforme epMotion. En combinaison avec un accessoire TipHolder, les plateaux de rechargement offrent une option plus écologique.
  • Les epT.I.P.S. Motion peuvent être utilisés avec epMotion™ 96 ou intégrés à votre plateforme en version reload system lorsqu'ils sont combinés au portoir de pointes TipHolder
  • Les pointes rechargeables de haute qualité sont livrées dans une recharge thermoformée en PET avec couvercle scellé
  • Remplacer la boîte jetable par ce portoir de pointes en aluminium autoclavable permet de réduire le volume de déchets de 40% max
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Filtré
Stérilité Stérile
Couleur Clair
Autoclavable Non autoclavable
Format Support à pointes suspendues
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Pointes robotisées
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non