Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en tant que système de recharge
GREENER_CHOICE
Pointes de pipettes standard Eppendorf epT.I.P.S. Motion fonctionne avec la plateforme epMotion, avec un accessoire de support de pointe, les plateau de recharge offrent une option qui respecte l’environnement.
Marque:  Eppendorf 0030014421
253.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30019052
  • 254.01€ / 2304 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.5 to 50 μL
Non stérile
Non autoclavable
Portoir pour pointes suspendu
Cônes robotisés
Eppendorf epMotion
Polypropylène
Sans filtre
Clear
Pour la série Eppendorf epMotion
Étalon, Structuré
Usage unique
Non
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion en tant que système de recharge > Volume (métrique) : 0,5-50 μl ; Filtré : non filtré ; Stérilité : non stérile