Learn More
Eppendorf™ Pipettes à volume fixe Research plus™
GREENER_CHOICE
Résistantes aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques
Marque:  Eppendorf™ 3124000083
189.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15723469
  • 195.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques. Système à piston PerfectPiston™ ultra-léger construit à partir de Fortron™ résistant aux produits chimiques. Le clip de connexion rapide permet de retirer la partie inférieure en deux étapes rapides (indisponible pour les pipeteurs de 10 μl). La pointe conique à ressort favorise un ajustement serré par rapport à la pointe. La couleur indique le volume du pipeteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,6%
Jaune
Pipette à volume fixe
Pointe de pipette 200 mu;l
Autoclavable
Cône de pipette de 200 µl
200 μl
Pointe conique à fixation sur ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement jaune
Nom du produit
Eppendorf™ Pipettes à volume fixe Research plus™ > Volume : 200 μ ; jaune