Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Attune™ NxT, licence de serveur pour plusieurs utilisateurs
Logiciel Attune™ NxT, licence de serveur pour plusieurs utilisateurs
Marque: Thermo Scientific™ A25556
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le logiciel Attune™ NxT est utilisé pour faire fonctionner et entretenir le cytomètre de focalisation acoustique Attune™ NxT. Il permet une analyse expérimentale puissante définie par l’utilisateur via une interface intuitive et facile à utiliser et fournit des outils avancés pour l’acquisition et l’analyse qui sont suffisamment simples pour les utilisateurs ayant toutes sortes de niveaux d’expérience.
- Utilisation simplifiée : interface intuitive et simplifiée
- Vitesse : analyse en temps réel accélérée des grands ensembles de données
- Fonctionnement facile de l’instrument—maintenance automatisée et surveillance des performances de l’instrument
- Le logiciel Attune™ NxT utilise un système de menus qui présente les fonctionnalités dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin sans avoir à faire défiler et à cliquer beaucoup.
- L’onglet de personnalisation vous permet de prédéfinir les paramètres des tracés, des portes, des expériences, des rapports et des superpositions. Pour simplifier la configuration de l’expérience, l’écran d’aperçu affiche instantanément toutes les combinaisons de tracés, vous permettant ainsi de les ajouter facilement à l’espace de travail de l’expérience.
- La compensation est automatisée ou définie par l’utilisateur et peut être configurée à l’aide d’un guide de compensation.
- Le logiciel Attune™ NxT a été conçu pour optimiser l’efficacité de l’analyse des données. Il utilise un système Windows™ 7 à 64 bits pour fournir des vitesses d’actualisation rapides pour de grands ensembles de données pouvant atteindre 20 millions d’événements créés par des instruments multi-laser et multi-paramètres.
- Le logiciel vous permet de visualiser immédiatement les modifications apportées à vos tracés de données en temps réel lorsque vous effectuez des ajustements. Cela vous permet de consacrer moins de temps à l’analyse des données et plus de temps à vos recherches.
- Les cytomètres en flux exigent souvent que l’utilisateur consacre du temps à assurer la qualité du système par des tâches de maintenance et un CQ approprié, car les changements de lasers, fluides et optiques peuvent affecter la qualité des données générées. Le logiciel Attune™ NxT prend plusieurs tâches manuelles et les automatise entièrement pour réduire le temps consacré à la maintenance des instruments.
- Le logiciel fournit un système automatisé de suivi des instruments de contrôle de la qualité, important pour la collecte et l’analyse de données précises nécessitant une interaction minimale de l’utilisateur.
- Contrôles de l’instrument
- Analyse des performances et maintenance automatisée
- Collecte de données
- Outils de visualisation
- Tracé de points, tracé de densité, histogramme
- Marqueur d’histogramme, marqueur quadruple
- Portes logiques personnalisées
- Aperçu du tracé de données pour une configuration rapide du tracé
- Affichage des données—log, linéaire et transformations de log
- Statistiques—moyenne, médiane, mode, %CV, rCV, écart-type, % total, % synchronisé
- Configuration des expériences
- Compensation automatisée
- Mise en page automatique et mise en page de l’espace de travail libre
- Outils d’analyse
- Outils de sélection de plusieurs fichiers
- Gestion des fichiers
- Importation/exportation de fichiers et d’expériences
- Fichiers stockés au format FCS3.1
- Sécurité et gestion des utilisateurs
- Comptes utilisateur et administrateur—de base/admin
Spécification
1 clé électronique du logiciel Attune™ NxT (utilisateur multiple), 1 copie du logiciel Attune™ NxT | |
Attune™ | |
10 users | |
Jusqu’à 10 utilisateurs simultanés |
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT | |
Logiciel pour cytomètre en flux | |
Température ambiante |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Logiciel Attune™ NxT, licence de serveur pour plusieurs utilisateurs > Jusqu’à 10 utilisateurs simultanés
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu