Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Ces tubes de culture à usage unique sont conditionnés pour votre commodité dans des boîtes faciles à ouvrir et à utiliser. Les trois petites tailles sont fournies dans un distributeur et les grandes tailles sont conditionnées en vrac. En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et la présence des contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | En vrac |
| Avec rebord | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |