Learn More
Eppendorf 2 pipettes monocanal à volume fixe Reference™
GREENER_CHOICE
Haute précision éprouvée, longévité accrue et conception ergonomique
Marque:  Eppendorf 4925000154
213.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15723519
  • 225.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0.6, 6
Bleu
Pipette à volume fixe
Autoclavable
1
1000 μl
Vidéos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Nom du produit
Eppendorf 2 pipettes monocanal à volume fixe Reference™ > 1000 μl ; bouton de commande bleu ; à utiliser avec les cônes de pipettes de 1000 μl.