Learn More
Eppendorf Pipettes à volume variable Reference™ 2
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
Marque: Eppendorf 4924000070
375.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
- Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
- La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
- Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
- Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
- Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
- Fonctionnement par bouton unique
- Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
- Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
- Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
- Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
- Retour haptique avant l’éjection de la pointe
- Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
- Réglage secondaire convivial
Spécification
Autoclavable | |
Pointe de pipette de 300 μl | |
Référence 2 | |
30 à 300 μl | |
epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes | |
Orange |
Orange | |
1 | |
Pipette | |
Pointes de pipette de 300 μl | |
0,2 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
-
Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
-
Eppendorf Reference 2 - The New Legend
-
Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
15Heures
19Minutes
14Secondes
31 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
28Heures
19Minutes
14Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%