Learn More
Eppendorf™ Pipettes à volume fixe Research plus™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Précision:
±0,6%
±0,8%
±1%
±1,2%
plusmn; 0,7%
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques. Système à piston PerfectPiston™ ultra-léger construit à partir de Fortron™ résistant aux produits chimiques. Le clip de connexion rapide permet de retirer la partie inférieure en deux étapes rapides (indisponible pour les pipeteurs de 10 μl). La pointe conique à ressort favorise un ajustement serré par rapport à la pointe. La couleur indique le volume du pipeteur
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,6% |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec | Cône de pipette de 1 000 µl |
| Type | Pipette à volume fixe |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Pointe de pipette 1000 mu;l |
| Comprend | Pointe conique à fixation sur ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement bleu |