Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
66.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
Spécification
Col vissant | |
27,5 mm | |
40 ml | |
24-400 |
Ambré | |
verre | |
COT (EPA) | |
95 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
19Minutes
46Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
19Minutes
46Secondes
49Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre > Ambré, 40 ml, 95 mm de hauteur
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu