Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN160plus, position standard, côté droit centre / centre
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UN160plusF2
Code produit. 17539925
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat et bouchon
  • Position standard, côté droit centre / centre
Spécification
Spécification
Étuve UN160plus
Port d’entrée
23 mm
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN160plus, position standard, côté droit centre / centre > S’utilise avec : UN160plus