Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 13 15 1639
247.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
- Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons avec opercule sont conçus pour être utilisés avec tous nos septa de 13 mm
Spécification
PTFE/butyle | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Gris, Rouge, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425 > Butyle/PTFE rouge/gris ,1.3 mm d’épaisseur ,55 Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu